Merck
754633
Sigma-Aldrich
(R)-(4,4′,6,6′-四甲氧基联苯-2,2′-二基)双{双[3,5-双(三氟甲基)苯基]膦}
97%
别名:
(R)-(4,4′,6,6′-四甲氧基-1,1′-联苯-2,2′-二基)双(双(3,5-双(三氟甲基)苯基)膦), (R)-BTFM-Garphos
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H28F24O4P2
分子量:
1186.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]22/D +33.0°, c = 0.5% in chloroform
mp
123-128 °C
官能团
fluoro
phosphine
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(c3c(c(cc(c3)OC)OC)c4c(cc(cc4OC)OC)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C48H28F24O4P2/c1-73-29-17-35(75-3)39(37(19-29)77(31-9-21(41(49,50)51)5-22(10-31)42(52,53)54)32-11-23(43(55,56)57)6-24(12-32)44(58,59)60)40-36(76-4)18-30(74-2)20-38(40)78(33-13-25(45(61,62)63)7-26(14-33)46(64,65)66)34-15-27(47(67,68)69)8-28(16-34)48(70,71)72/h5-20H,1-4H3
InChI key
JDKXXRZDVSJSNQ-UHFFFAOYSA-N
法律信息
由Kanata Chemical Technologies公司许可销售,仅用于研究目的。
Garphos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)