Merck
489484
Sigma-Aldrich
甘油-2-13C
99 atom % 13C
别名:
1,2,3-丙三醇-2-13C, 13C 标记的甘油, 甘油-2-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HOCH2)213CHOH
CAS号:
分子量:
93.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
沸点
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.275 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
OC[13CH](O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i3+1
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-LBPDFUHNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
320.0 °F - closed cup
闪点(°C)
160 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;