推荐产品
同位素純度
≥99 atom % 13C
品質等級
化驗
≥99% (CP)
形狀
powder
光學活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
技術
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
protein purification: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 作为 从头合成 脂肪酸(FA)的示踪剂分析了稳定同位素示踪剂在重组蛋白生产中的作用
- 作为示踪介质中分析稳定同位素示踪剂的组分
- 用于重组蛋白生产的基本培养基中
- 用于悬浮细胞
生化/生理作用
包裝
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
相关内容
蛋白质结构分析有助于发现对治疗至关重要的疾病生物标志物和药物靶点。
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.