Merck
299189
Sigma-Aldrich
丙酮-1,3-13C2
99 atom % 13C
别名:
13C标记丙酮, 丙酮-1,3-13C2, 二甲基-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3CO13CH3
CAS号:
分子量:
60.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
2 (vs air)
质量水平
蒸汽压
184 mmHg ( 20 °C)
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
表单
liquid
expl. lim.
13.2 %
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
沸点
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
密度
0.818 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[13CH3]C([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-ZDOIIHCHSA-N
相关类别
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)