化驗
83.5-89.5% (T)
形狀
viscous liquid
技術
MALDI-MS: suitable
雜質
10.5-16.5% water
燃燒殘留物
≤0.01% (as SO4)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甘油是一种无味、无色、粘性的,并且具有甜味的液体。它可以是天然来源,也可以来自石化原料。甘油具有广泛的应用,是自然界中最有价值和多功能的化学物质之一。它可可用作润肤剂、溶剂、甜味剂,用于药物配方、化妆品、食品和洗漱用品中。它非常稳定,可以在常温下储存;它也没有刺激性,对环境没有不良影响。
應用
甘油溶液已被用于:
- 制备血液模拟液
- 表皮模仿膜
- 作为核储存缓冲液的组成部分
生化/生理作用
甘油已被用作
- 结核分枝杆菌 和 鸟分枝杆菌 细胞培养过程中的补充剂。
- 在设计酶生物燃料电池期间的燃料。
- 含有4-HCCA和3-氨基喹啉的液体复合基质,以用于对中性和酸性聚糖进行分析。
- 快速原子轰击MS的基质。
- 通过MALDI(基质辅助激光解吸/电离质谱)分析进行定量研究的液体基质。
甘油本质上是吸湿的,并且由于其三个亲水性醇羟基而可溶于水。它可以形成分子间和分子内氢键,使其成为一种非常灵活的分子。甘油的生理作用包括细胞介导的免疫、增加IgG的产生、以及增加组胺的释放。
其他說明
甘油激酶、甘油脱水酶、甘油氧化酶分析的底物
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Glycerol oxidase from Aspergillus japonicus.
Methods in enzymology, 89 Pt D, 243-248 (1982-01-01)
Automated end-to-end blood testing at the point-of-care: Integration of robotic phlebotomy with downstream sample processing
Technology, 1-8 (2018)
Glycerol dehydratase from Aerobacter aerogenes.
Methods in enzymology, 42, 315-323 (1975-01-01)
Multilayered tissue mimicking skin and vessel phantoms with tunable mechanical, optical, and acoustic properties
Medical Physics, 43(6), 3117-3131 (2016)
Methods of Enzymatic Analysis, 2, 216-216 (1983)