Merck
481076
Sigma-Aldrich
二苯基锌
92%
别名:
Diphenylzinc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2Zn
CAS号:
分子量:
219.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
92%
形狀
powder or crystals
雜質
<7.5% benzene
bp
280-285 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zn](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI 密鑰
MKRVHLWAVKJBFN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1A - Muta. 1B - Pyr. Sol. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3