方案
97%
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: zinc
mp
100-105 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1c(F)c(F)c([Zn]c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/2C6F5.Zn/c2*7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;
InChI key
RKAUXNIMJYZJDE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3