About This Item
线性分子式:
C6H5ZnBr
CAS号:
分子量:
222.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
浓度
0.5 M in THF
沸点
65 °C
密度
0.99 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Br[Zn]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
LMUFDZHWZIRZOY-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 的产品,®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
闪点(°F)
1.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.22 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles