Merck
296112
Sigma-Aldrich
二乙基锌 溶液
1.0 M in hexanes
别名:
Zincdiethyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2Zn
CAS号:
分子量:
123.51
Beilstein:
3587207
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
濃度
1.0 M in hexanes
密度
0.726 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
InChI 密鑰
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
二乙基锌溶液可作为试剂用于制备:
  • 在Rh(I)催化下由α, β-不饱和酮类化合物制备α-三氟甲基酮类化合物。
  • 用于交叉偶联反应的炔基锌试剂。
  • 在樟脑衍生β-氨基醇的存在下由芳香族和脂肪族醛制备手性二级醇。
  • 与α,β-不饱和酮共同制备1, 4共轭加成产物。
  • 从醛和酮类化合物制备α-氟丙烯酸。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-9.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-23 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Enantioselective copper-catalyzed conjugate addition using chiral diaminocarbene ligands
Guillen F, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(15), 2083-2086 (2001)
Novel and general cross-coupling reactions of alkynylzinc reagents and organotellurium compounds
Dabdoub MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 41(4), 437-440 (2000)
Asymmetric addition of diethylzinc to aldehydes catalyzed by a camphor-derived β-amino alcohol
Wu Z-L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(13), 1556-1560 (2009)
Rhodium-Catalyzed Novel Trifluoromethylation at the α-Position of α, β-Unsaturated Ketones
Sato K, et al.
Organic Letters, 6(23), 4359-4361 (2004)
Organic Syntheses, 83, 177-177 (2006)