Merck
459925
Sigma-Aldrich
二氧化铂
greener alternative
别名:
二氧化铂, 亚当斯催化剂, 氧化铂, 神经干细胞 402624
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
PtO2
CAS号:
分子量:
227.08
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
组成
Pt, 79-83%
反应适用性
core: platinum
reagent type: catalyst
环保替代产品特性
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面积
≥75 m2/g
杂质
iron, low
mp
450 °C (lit.)
环保替代产品分类
SMILES字符串
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
InChI key
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
通过亚当斯硝酸盐熔融法制备。
默克生命科学致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了催化效率。点击此处以获取更多信息。
应用
催化剂:
  • 氢肼化反应
  • 糖的氧化
  • 一氧化碳的低温氧化
  • 氧还原反应
  • 氢化反应
  • 环丙基氢解为异丙基
  • 羟基环丙烷化反应
各种官能团氢化用催化剂;用作脱氢催化剂;用于伯醇的选择性氧化。
象形图
Flame over circle
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Ox. Sol. 1
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)