Merck
205958
Sigma-Aldrich
碳负载铂催化剂
greener alternative
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix activated carbon support
别名:
Pt/C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pt
分子量:
195.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
powder
质量水平
反应适用性
core: platinum
reagent type: catalyst
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
标记范围
10 wt. % loading
基质
activated carbon support
环保替代产品分类
SMILES字符串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
我们竭诚为您带来符合一项或多项绿色化学12项原则要求的绿色替代产品。该产品为增强型,提高了能源效率。请查阅这里了解详细信息
Pt/C可用作在葡萄糖和葡萄糖酸氧化反应中的催化剂。催化剂失活通过氧的化学吸附和铂表面氧化发生。
应用
用作烯烃、炔烃、硝基、酮、芳烃的氢化过程的催化剂;用于环丙烷的氢解;催化醇的氧化。
铂碳(Pt/C)可用作多种应用的催化剂,例如:
  • 氢化硅烷化反应,用于生产具有硅碳键的分子
  • 直接醇类燃料电池(DAFC)
  • 氢析出反应(HER)的电催化剂
  • 生成聚合物电解质燃料电池的纳米催化剂
可搭配我们的H-Genie Lite台式氢气发生器(Z744083)使用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The oxidation of gluconic acid with platinum on carbon as catalyst
Dirkx JM, et al.
J. Catal., 67, 14-20 (1981)
Oi, R.; Takenaka, S.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 1115-1115 (1988)
Palmer, C. J.; Casida, J. E.
Tetrahedron Letters, 31, 2857-2857 (1990)
Platinum supported on mesoporous carbon as cathode catalyst for direct methanol fuel cells
Bruno MM, et al.
Journal of Power Sources, 278, 458-463 (2015)
Hydrosilylation of alkynes catalyzed by platinum on carbon.
Chauhan M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 645(1), 1-13 (2002)