Merck
520616
Sigma-Aldrich
二氧化铂 水合物
crystalline, 99.5%
别名:
Platinum dioxide hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
PtO2 · xH2O
CAS号:
分子量:
227.08 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99.5%
表单
crystalline
组成
Pt, ≥80%
反应适用性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
450 °C (lit.)
SMILES字符串
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
InChI key
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
各种官能团氢化用催化剂;用作脱氢催化剂;用于伯醇的选择性氧化。
象形图
Flame over circleExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Marino, J. P.; Fernandez de la Pradilla, R. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4898-4898 (1987)
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)
Evans, D. A.; Mitch, C. H. et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 5955-5955 (1980)