Merck
D206555
Sigma-Aldrich
氯磷酸二苯酯
99%
别名:
二苯基氯磷酸酯, 二苯磷酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5O)2POCl
CAS号:
分子量:
268.63
Beilstein:
654130
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽压
10 mmHg ( 190 °C)
质量水平
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.55 (lit.)
沸点
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
密度
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
保护性丝氨酸和吡喃糖的磷酸化试剂。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
> 113 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Carbohydrate Research, 223, 169-169 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2461-2461 (1993)
商品
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.