化驗
99.999% trace metals basis
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: palladium
濃度
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.118 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pd/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)