Merck
520659
Sigma-Aldrich
氯化钯(II)
≥99.9%
别名:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2Pd
CAS号:
分子量:
177.33
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99.9%
组成
Pd, 59-60%
反应适用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
678-680 °C (lit.)
密度
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在CO气氛下氯化铂(II) (PdCl2) 与未取代或烷基取代的环酮反应,生成无环二酯和无环氯取代单酯。在甲醇中PdCl2N,N-二甲基烯丙基胺反应生成二-μ-氯-二(2-甲氧基-3-N,N-二甲基氨基丙基二铂(II)。在 [bmim][BF4]或[bmim][PF6] (其中[bmim]+ = 1-丁基-3-甲基咪唑阳离子) 离子液中,二氯化钯乙酸盐和乙酰丙酮化物已用于丁二烯的氢化二聚作用以形成2,7-辛二烯-1-醇。
氯化铂(II) 可用作Suzuki-Miyaura和Mizoroki-Heck反应的氧化剂和催化剂。
应用
钯催化交叉偶联反应的应用指南
用于合成含半导体金属的聚合物,其中聚吡咯骨架具有最小构象能并且几乎是平面的。
氯化钯(PdCl2)的研究用途:
  • 作为催化剂用于有机碲化物和一氧化碳的羰基化反应。
  • 与Cu(II)一起作为催化剂,用于苯乙胺生成苯取代吡咯的脱胺反应。
  • 与PEG 300一起,促进芳基氯化物和芳基硼酸进行高效的Suzuki偶联反应。
对于小规模和高通量应用,可选用搭配XPhos配体的ChemBeads形式(919853)
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of the American Chemical Society, 126, 12046-12046 (2006)
Yuka, Kawashita; et al.
Tetrahedron Letters, 47, 4231-4233 (2006)
Room-Temperature Ionic Liquids. Solvents for Synthesis and Catalysis.
Thomas Welton
Chemical reviews, 99(8), 2071-2084 (2002-02-19)
Palladium (II) Chloride
Tsuji J and Sridharan V
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Oxadiazoline and Ketoimine Palladium (II) Complexes as Highly Efficient Catalysts for Suzuki--Miyaura Cross-Coupling Reactions in Supercritical Carbon Dioxide
Fernandes RR, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(7), 1153-1160 (2011)