文件
1.05813
Supelco
镁基体改进剂
for graphite furnace AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%)
别名:
Magnesium Enhancement Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
等級
for inorganic trace analysis
品質等級
技術
AAS: suitable
pH值
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
應用
general analytical
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Ag(银): ≤ 0.000002 g/l
As(砷): ≤ 0.00001 g/l
Cd(镉): ≤ 0.000001 g/l
Pb(铅): ≤ 0.00001 g/l
Se(硒): ≤ 0.0001 g/l
Tl(铊): ≤ 0.00001 g/l
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1