Merck
373567
Sigma-Aldrich
亚硝酰硝酸钌(III) 溶液
in dilute nitric acid
别名:
Nitrilooxonium ruthenium(2+) nitrate (1:1:3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ru(NO)(NO3)x(OH)y, x+y=3
CAS号:
分子量:
318.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
liquid
质量水平
组成
Ru, 1.5% (typical)
反应适用性
reagent type: catalyst
core: ruthenium
浓度
in dilute nitric acid
密度
1.07 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Ru+3]N=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.NO.Ru/c3*2-1(3)4;1-2;/q4*-1;+4
InChI key
VAAILMLOAHTPQK-UHFFFAOYSA-N
一般描述
硝酸亚硝基钌溶液是一种稳定的水溶性化合物。亚硝基配体的存在有助于其独特的反应性和配位特性。此外,该化合物表现出独特的光谱特性,在分析和研究应用中具有价值。
应用
硝酸亚硝基钌(III)溶液可用于:
  • 作为Ru源,采用溶胶-凝胶-水热相结合的方法制备Y2Ru2O7/NiMoO4@NF电催化剂,该催化剂在碱性介质中具有优异的整体水裂解稳定性。
  • 制备锂-空气电池双功能电极。
  • 作为前体,合成可变尺寸钌纳米粒子。它有助于形成稳定的亚硝酸盐钌络合物,避免不必要的金属氧化物水解或沉淀。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
补充剂危害
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.