形狀
powder or crystals
反應適用性
reagent type: catalyst
core: palladium
濃度
~40% Pd
SMILES 字串
O.O.[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.2H2O.Pd/c2*2-1(3)4;;;/h;;2*1H2;/q2*-1;;;+2
InChI 密鑰
JUBNUQXDQDMSKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硝酸钯(II)二水合物是一种高度反应性化合物,常用于催化反应,如有机分子的氢化、烷烃的脱氢、醇的氧化。它还用于钯的表面电沉积,并可作为含钯材料制造的钯源。
它也可用于生产低成本固态储氢设备,该设备由三维(3D)还原氧化石墨烯(rGO)和掺杂钯纳米颗粒(NP)的膨胀石墨(EG)纳米复合材料(NC)构成。
它也可用于生产低成本固态储氢设备,该设备由三维(3D)还原氧化石墨烯(rGO)和掺杂钯纳米颗粒(NP)的膨胀石墨(EG)纳米复合材料(NC)构成。
應用
硝酸钯 (II) 脱水物被用作反应物,用于:
其作为催化剂用于:
也可用作反应物用于:
- 掺杂活性炭催化剂
- 在氨硼烷水解中催化使用羟基磷灰石 (HAP) 负载钯纳米簇。
其作为催化剂用于:
- 1-庚炔 与萘的选择性加氢
- 在高孔配位聚合物 MIL-101 载体中。
也可用作反应物用于:
- 燃料电池耐甲醇氧还原铂钯/碳合金纳米催化剂的制备
- 硝酸盐基电解槽共电沉积钯和铜在钛基体上合成铜钯合金薄膜
- 垂直排列多壁碳纳米管负载钯催化剂的制备及对 对-碘硝基苯与苯乙烯、丙烯酸乙酯的赫克反应
- 乙炔加氢用二苯基硫醚改性钯/二氧化钛催化剂的制备
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Design and Electrochemical Study of Three-Dimensional Expanded Graphite and Reduced Graphene Oxide Nanocomposites Decorated with Pd Nanoparticles for Hydrogen Storage
The Journal of Physical Chemistry C, 125, 22970-22981 (2021)
A new recyclable Pd catalyst supported on vertically aligned carbon nanotubes for microwaves-assisted Heck reactions
Comptes Rendus Chimie, 14 (2011)
Influence of ni addition to a low-loaded palladium catalyst on the selective hydrogenation of 1-heptyne.
Quimica nova, 33(4), 816-820 (2010)
Methanol-tolerant oxygen reduction reaction at Pt-Pd/C alloy nanocatalysts
Journal of Fuel Cell Science and Technology, 8(1) (2011)
Oxidative decomposition of naphthalene by supported metal catalysts
Applied Catalysis A: General, 250(2), 341-352 (2003)