反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
1.0 M in THF
密度
0.931 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
叔 -丁基氯化镁是一种有机镁化合物,俗称格氏试剂。它是一种功能强大的碳亲核试剂,主要用于 C-C 键的形成。
应用
叔丁基氯化镁(1.0 M,THF 溶液)用于制备叔丁基亚磺酰氯。
可用于:
可用于:
- 2,5-二溴-3-己基噻吩的格氏复分解反应生成 2-溴-5-镁溴-3-己基噻吩。
- 以金鸡纳生物碱奎宁和奎尼丁作为手性助剂不对称合成亚磺酰基转移剂的关键步骤。
其他说明
25°C 以下储存可能会形成结晶镁盐。将容器移动至温暖位置,轻轻涡旋应使固体重新溶解。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
New general sulfinylating process for asymmetric synthesis of enantiopure sulfinates and sulfoxides.
Lu B Z, et al.
Organic Letters, 7(8), 1465-1468 (2005)
Organic Chemistry, 542-542 (2008)
"Tert-butylsulfonyl (Bus), a new protecting group for amines"
Sun P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(24), 8604-8608 (1997)
Facile synthesis of end-functionalized regioregular poly (3-alkylthiophene) s via modified Grignard metathesis reaction.
Jeffries-El M, et al.
Macromolecules, 38(25), 10346-10352 (2005)