Merck
230111
Sigma-Aldrich
异丙基氯化镁 溶液
2.0 M in THF
别名:
Chloro 1-methylethyl magnesium, Chloroisopropylmagnesium, Isopropylmagnesium chloride, iPrMgCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHMgCl
CAS号:
分子量:
102.85
Beilstein:
4124221
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
2.0 M in THF
密度
0.975 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
异丙基氯化镁是一种高反应活性的有机镁卤化物,由金属镁和异丙基氯 反应而成。它可用于格氏反应以生成新的碳碳键。
应用
异丙基氯化镁溶液(2.0M,溶于THF)可作为合成以下物质的试剂:      
  • 在甲酸乙酯甲酰化剂存在的情况下,通过5-取代的1,2,3-三碘苯的区域选择性金属-碘交换反应制备2,6-二碘苯甲醛衍生物。      
  • 由芳基和杂芳基溴化物通过形成相应的格氏试剂制备芳烃和杂芳烃磺酰胺。
  • 以溴/碘吡啶处理,然后用氯化硒SeCl2处理制备的对称吡啶基单硒化物。
包装
建议将25 mL Sure/Seal 瓶作为一次性瓶使用。 反复穿刺可能会导致产品性能下降。
法律信息
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method
商品
Substantial progress has been made in magnesium–halogen exchange reactions used for the preparation of functionalized Grignard reagents containing sensitive moieties such as ester or cyano groups.