Merck
656984
Sigma-Aldrich
异丙基氯化镁氯化锂络合物 溶液
1.3 M in THF
别名:
Turbo Grignard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHMgCl · LiCl
分子量:
145.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
品質等級
100
200
濃度
1.3 M in THF
密度
0.951 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li]Cl.CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.2ClH.Li.Mg/c1-3-2;;;;/h3H,1-2H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L
應用
选择性金属化反应试剂
用于
  • 制备官能化无环烯基镁试剂/制备1,2-双酮
  • 制备环化烯基和二烯基镁试剂
  • 制备官能化三氮烯/制备咔唑
  • 区域选择性官能化三取代吡啶
  • 亲电子氨基化制备氨
  • 在掩蔽酮和醛(使用易于脱保护的硅烷化氰醇)存在下,制备Grignard试剂
  • 通过硫-镁交换制备苄型Grignards
  • 未保护芳香族和杂芳香族羧酸通过I-Mg交换官能化
  • 未保护咪唑通过I-Mg交换官能化
  • 吡啶合成
  • 官能化环戊烯衍生物
  • 制备2,3-官能化呋喃、苯并呋喃和噻吩
  • 空间选择性合成取代环丙烷
试剂和CH3MgCl/LiCl一起使用影响在未保护芳基羧酸上镁-卤素交换。
包裝
建议将25 mL Sure/Seal 瓶作为一次性瓶使用。 反复穿刺可能会导致产品性能下降。
法律資訊
Albemarle US Inc产品
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F
閃點(°C)
-17 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Felix Kopp et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (20), 2075-2077 (2007-08-24)
The magnesiation of halogenated aromatic and heteroaromatic carboxylic acids is accomplished by their treatment with MeMgCl in the presence of LiCl and subsequent reaction with i-PrMgCl.LiCl; the resulting double-magnesiated species react with a variety of electrophiles in up to 97%
商品
Selective Metalations using i-PrMgCl·LiCl and s-BuMgCl·LiCl
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.