自燃溫度
609 °F
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
3.0 M in THF
密度
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[Mg]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
将甲基氯化镁溶液(3M,溶于THF中)用二醛糖衍生的硝酮进行1,3-加成反应,可形成 N-苄基羟胺。通过这些N-苄基羟胺的N-O键的还原裂解,可产生N-苄氨基糖,其是生物活性化合物的关键基团。它还可以与Garner型醛反应形成相应的仲醇。
法律資訊
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
A new route to aminosugars from sugar nitrones: synthesis of 6-deoxynojirimycin.
Tetrahedron Asymmetry, 8(9), 1475-1486 (1997)
商品
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.