Merck
256919
Sigma-Aldrich
二氯乙基铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5AlCl2
CAS号:
分子量:
126.95
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽压
5 mmHg ( 60 °C)
质量水平
表单
solid
沸点
115 °C/50 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
密度
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
InChI key
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
包装
提供 Sure/Pac 气缸,并安装了 1/4 转青铜球阀、内螺纹 1/4“ NPT出口螺纹(Z122661)。在使用钢瓶前,确保阀门处于关闭状态,然后拆下密封出气阀的碳钢塞。
适配:
详情参见技术手册AL-136:Aldrich Sure/Pac 气缸系统
其他说明
储存在低于30°C的环境中可能会导致结晶。将容器移到温暖的位置应该会使固体熔化。可以使用注射器技术转移温热液体。
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
通常也和此产品一起购买
产品编号
说明
价格
隔板入口接头
产品编号
说明
价格
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
补充剂危害
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-0.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-18 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Barry B Snider et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6451-6454 (2003-08-05)
EtAlCl(2)-induced cyclization of chiral gamma,delta-unsaturated ketones 11c and 17b takes place mainly from the expected face. The selectivity is modest for 11c (60:40) in which the large substituent is a primary alkyl group and the medium substituent is a methyl