蒸汽压
0.76 mmHg ( 60 °C)
质量水平
表单
liquid
浓度
10% in toluene
沸点
111 °C
密度
0.895 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Al](=O)C
InChI key
CPOFMOWDMVWCLF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
甲基铝氧烷是一种低聚化合物,在烯烃聚合反应中可用作助催剂以生产聚烯烃。
应用
二烷基茂金属可与甲基铝氧烷进行交换反应。
包装
建议将 25 mL Sure/密封™瓶作为一次性使用瓶。重复穿刺可能导致产品性能下降。
法律信息
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
39.2 °F
闪点(°C)
4 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Resconi, L.
Macromolecules, 23, 4489-4489 (1990)
Reactivity trends of lewis acidic sites in methylaluminoxane and some of its modifications
Zaccaria, Francesco and Budzelaar
Inorganic Chemistry, 59, 5751-5759 (2020)
Spectroscopic studies of synthetic methylaluminoxane: Structure of methylaluminoxane activators
Joshi, Anuj and Collins
Chemistry?A European Journal , 27, 8753-8763 (2021)