Merck
256714
Sigma-Aldrich
氯化二乙基铝
97%
别名:
二乙基氯化铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2AlCl
CAS号:
分子量:
120.56
Beilstein:
4123259
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
3 mmHg ( 60 °C)
品質等級
化驗
97%
bp
125-126 °C/50 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
InChI 密鑰
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化二乙基铝是一种有机铝试剂,用于对α-卤酮的还原缩合反应。
應用
Diels-Alder 反应的路易斯酸催化剂以及合成铝-磷化合物的反应物。
包裝
提供 Sure/Pac 气缸,并安装了 1/4 转青铜球阀、内螺纹 1/4“ NPT出口螺纹(Z122661)。在使用钢瓶前,确保阀门处于关闭状态,然后拆下密封出气阀的碳钢塞。
适配:详情参见技术手册AL-136:Aldrich Sure/Pac 气缸系统
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
隔膜進氣口介面卡
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Selective reactions with organoaluminum compounds
Hisashi Y et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 17, 169-175 (1978)
Tetrahedron, 49, 4073-4073 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 489-489 (1994)
Organometallics, 12, 3333-3333 (1993)