Merck
775797
Sigma-Aldrich
异丙基溴化镁 溶液
0.75 M in THF
别名:
1-Methylethylmagnesium bromide, 2-Propylmagnesium bromide, iso-Propylmagnesium bromide, Bromoisopropylmagnesium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2MgBr
CAS号:
分子量:
147.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solution
质量水平
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
0.75 M in THF
密度
0.982 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 异丙基溴化镁溶液的制备:本研究制备了不同浓度的异丙基溴化镁溶液,详细介绍了它们在钯催化交叉偶联反应和其他合成应用中的稳定性和反应性(Vulović et al., 2017)。
  • 酰胺的还原偶联:本研究探讨了异丙基溴化镁对叔酰胺的还原功能化,提供了一种新的胺合成方法,后者对药物化学至关重要(Xie and Dixon, 2017)。
  • 1,2,3 -三唑类化合物的合成:本研究探讨了异丙基溴化镁在格氏反应合成1,2,3 -三唑中的应用,强调了其在反应过程中保护叠氮化物的作用(Namioka et al., 2023)。
  • Grignard试剂一次性药筒概念:本文介绍了一种新型的一次性药筒,用于按需合成格氏试剂,包括异丙基溴化镁,提高Grignard反应的安全性和可扩展性(Berton et al., 2020)。
包装
建议将 25 mL Sure/Seal 瓶作为一次性瓶使用。重复穿刺可能会导致产品性能下降。
法律信息
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-22.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-30 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)