Merck
216186
Sigma-Aldrich
硒氰酸钾
reagent grade, 97%
别名:
硒酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KSeCN
CAS号:
分子量:
144.08
Beilstein:
3912121
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
reagent grade
质量水平
方案
97%
表单
solid
技术
NMR: suitable
mp
100 °C
SMILES字符串
[K][Se]C#N
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
硒氰酸钾是一种晶体,作为反应试剂用于卤代烃转化为腈的反应和药物中间体的生产。也可用于储能装置。
应用
硒氰酸钾 用途:
  • 作为氧化还原活性电解质,增强 碳超级电容器的性能。
  • 作为起始材料,用于 烷基苯乙烯基硒化物的一锅法立体选择性合成。
  • 作为前体合成 具有抗氧化/抗炎性的Cu和Ni复合物。
  • 作为硒化剂制备立体选择性硒糖苷 和硒连接二糖。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Stereoselective synthesis of alkyl styryl selenides in one-pot: a straightforward approach by in situ dialkyl diselenide formation under transition metal-free conditions
Adrian A Heredia, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 105699-105706 (2015)
Synthesis, structural characterization and antioxidant/anti-inflammatory activity of pentacoordinated bis(isoselenocyanato) and bis(isothiocyanato) CuII and NiII complexes with Me5dien: Crystal structure of [Cu(Me5dien)(NCSe)2]
Zacharias D. Georgousis, et al.
Journal of Molecular Structure, 837, 30-37 (2007)
Glycosyl selenoacetates: Versatile building blocks for the preparation of stereoselective selenoglycosides and selenium linked disaccharides
Tapasi Manna and Anup Kumar Misra
Organic & Biomolecular Chemistry, 17, 8902-8912 (2019)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 860-860 (1991)
J. Ind. Chem. Soc., 62, 800-800 (1985)