文件
1.93001
Supelco
Hydrochloric acid
~37%, for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Hydrochloric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
product name
盐酸, about 37%, for analysis EMPARTA® ACS
等級
ACS reagent
蒸汽密度
1.3 (vs air)
蒸汽壓力
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
產品線
EMPARTA®
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93001.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93001.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93001.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1