描述
gray
品質等級
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
電阻係數
1.2 μΩ-cm, 0°C
粒徑
−100 mesh
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
密度
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Se]
InChI
1S/Se
InChI 密鑰
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
特點和優勢
✔;质量稳定
✔;超高纯度
✔;可扩展:提供大规模和试点规模
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
纳米颗粒的溶剂热合成:从纳米电路、纳米光学电路到纳米磁学和生物技术应用。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.