Merck
206075
Sigma-Aldrich
四氯铂(II)酸钾
98%
别名:
氯亚铂酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2PtCl4
CAS号:
分子量:
415.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
solid
密度
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI 密鑰
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯亚铂酸钾是一种红宝石色晶状固体,可通过氯铂酸钾与氯化亚铜反应而制备。在各种化学反应中主要用作反应试剂和无机催化剂。可用于铂类化合物合成、有机转化反应、金属电镀。也可作为潜在抗肿瘤药物。
應用
氯亚铂酸钾用途:
  • 作为前体合成耐CO催化剂,用于 氢/空气燃料电池。
  • 用于选择性甲烷氧化的稳定、活性催化剂。
  • 作为初始原料合成 高效铂类磷光材料,用于电致发光 装置。
特點和優勢
与双(二硫醇盐)反应形成金属-双(二硫醇盐),可应用于激光Q开关材料、液晶、光学CD刻录介质、条形码材料和超导体。 与封端聚合物反应形成用于催化和光催化剂的形状控制胶体铂纳米颗粒。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
The Biological Activity of Zeise's Salt and its Derivatives
Meieranz S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(9), 2834-2837 (2015)
In search of high-performance platinum (II) phosphorescent materials for the fabrication of red electroluminescent devices
Jakka Kavitha, et al.
Advanced Functional Materials , 15, 223-229 (2005)
Raj G
Advances in Inorganic Chemistry null
Kyubin Shim et al.
Scientific reports, 9(1), 894-894 (2019-01-31)
Bimetallic nanoparticles (NPs) have aroused interest in various fields because of their synergetic and unique properties. Among those nanoparticles, we strategically approached and synthesized Au@Pt NPs via the sonochemical method with different molar ratios (e.g. 3:7, 5:5, and 7:3) of
A Solution Phase Synthesis of Dendritic Platinum Nanoelectrocatalysts with the Assistance of Polyoxyethylene Nonylphenyl Ether.
Wang H, et al.
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 25(2), 245-250 (2015)