Merck
334502
Sigma-Aldrich
六氯钯酸钾 (IV)
99%
别名:
氯钯酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2PdCl6
CAS号:
分子量:
397.33
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
99%
表单
powder
密度
2.738 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pd/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
OEDRXJBJMMJUSV-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Haitham Tartor et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(8) (2020-08-14)
Protocols used to collect fish skin mucus may inadvertently compromise the sampled fish or the resulting sample. Here, we used three methods (wiping, scraping, and absorption) to collect skin mucus from Atlantic salmon and compared their invasiveness on fish skin