Merck
206091
Sigma-Aldrich
二氯化铂
98%
别名:
二氯化铂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
PtCl2
CAS号:
分子量:
265.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
eCl@ss:
38191303
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
powder
反应适用性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
581 °C (dec.) (lit.)
密度
6.05 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
氯化铂(II)可用于催化1-(吲哚-2-基)-2,3-烯醇的环化反应,形成多取代咔唑。 它也被用于研究芳香化合物的金属化。
氯化铂(II)可用于催化各种C-C键、C-O键和C-N键的形成。
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A New σ-Bonded Complex Formation between 2-Vinylpyridine and Palladium (II) or Platinum (II) Chloride
Kasahara, Akira and Tanaka, Keiko and Izumi, Taeko
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 42(6), 1702-1704 (1969)
Shibata, T.; Fujirawa, R.; Ueno, Y
Synlett, 152-152 (2005)
Aromatic metalation reactions by palladium (II) and platinum (II) on aromatic aldoximes and ketoximes
Onoue, Hiroshi and Minami, Kyoji and Nakagawa, Kunio
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 43(11) (1970)
1-Pyrazolyl phosphazenes and their complexes with palladium (II) chloride and platinum (II) chloride
Gallicano, Keith D and Paddock, Norman L
Canadian Journal of Chemistry, 60(4), 521-528 (1982)
Oyamada, J.; Kitamura, J.
Tetrahedron Letters, 46, 3823-3823 (2005)