等级
technical grade
方案
90%
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
沸点
284-291 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
phosphine
SMILES字符串
CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI key
RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
包装
法律信息
其他客户在看
商品
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
纳米颗粒的溶剂热合成:从纳米电路、纳米光学电路到纳米磁学和生物技术应用。
相关内容
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
Catalexis平台通过数字化优化催化剂筛选,识别出交叉偶联反应最有效的膦配体,从而增强催化作用。