Merck
O7805
油胺
technical grade, 70%
别名:
cis-1-氨基-9-十八烯, cis-1-氨基-9-十八烯
并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2
化学文摘社编号:
分子量:
267.49
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-015-5
Beilstein/REAXYS Number:
1723960
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
8 mmHg ( 135 °C)
assay
70%
composition
primary amine, >98%
refractive index
n20/D 1.4596 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI key
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
General description
油胺(OAm)是一种长链的初级烷基胺,其在高温下作为电子给体。OAm通过NH2 官能团对金属表现出亲和力。OAm的FTIR谱已有报道。在纳米粒子的合成中,油胺是一种强还原剂和稳定剂。
Application
应用于纳米颗粒的化学合成和加帽 如,Fe3O4, 聚(4-羟基-3-硝基苯乙烯)-接枝-聚合物((ε己内酯), 二氧化钛, 介孔氧化硅。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 油胺
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存储类别
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
309.2 °F - closed cup
flash_point_c
154 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)