产品线
ReagentPlus®
方案
99%
表单
solid
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
沸点
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
官能团
phosphine
SMILES字符串
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI key
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
法律信息
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
446.0 °F - closed cup
闪点(°C)
230 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
纳米颗粒的溶剂热合成:从纳米电路、纳米光学电路到纳米磁学和生物技术应用。