方案
95%
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
沸点
243-244 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
phosphine
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)P([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27PSi3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
InChI key
OUMZKMRZMVDEOF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 磷化铟(InP)和磷化铟镓(InGaP)纳米晶体,III-V型半导体。
- 手性TMS-磷杂环戊烷,可进一步用于针对不对称催化合成各种二磷杂环戊烷配体。
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
纳米颗粒的溶剂热合成:从纳米电路、纳米光学电路到纳米磁学和生物技术应用。