The CO2 footprint is not determined for this product.
19942
Vegetable Peptone for Biotechnology and Microbiology
Corn and Wheat Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Sinónimos:
Peptone from vegetable, Meat peptone replacement, Peptone from vegetables
Seleccione un Tamaño
119,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
119,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Peptone (vegetable), No. 1, suitable for microbiology
origen biológico
plant
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
60 mo. (Expiry date on the label)
composición
amino-nitrogen, ≥2.5%
total nitrogen (N), ≥10%
impurezas
≤12% ash
pérdida
≤6% loss on drying
color
beige
pH
5.5-7.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear, yellow
aplicaciones
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Categorías relacionadas
Descripción general
Almacenamiento y estabilidad
Hygroscopic, Keep in a dry place.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
-
Sehr geehrte Damen und Herren, könnten Sie mir den CO2 Footprint dieses Produkts nennen? Vielen Dank
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?