Saltar a
77199
M-Gredient® Mycological Peptone
for Biotechnology and Microbiology
Sinónimos:
Peptone from bovine meat, Mycological Peptone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
510,00 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
510,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine liver
Quality Segment
form
powder
composition
amino-nitrogen, ≥3.8% , total nitrogen (N), ≥9%
ign. residue
≤15%
loss
≤12.0% loss on drying
pH
5-7 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear to very faintly turbid, yellow to brown
application(s)
food and beverages
microbiology
General description
Mycological peptone is extensively used as a culture media for the isolation and cultivation of pathogenic fungi.
Application
Peptone, mycological has been used as a component in phospholipase agar plates for phospholipase assay.[1]
Biochem/physiol Actions
Peptone, mycological can be used as a component in Sabouraud dextrose agar (SDA) to prepare chromogenic media for the differentiation of Candida spp.[2]
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
824506897168971
biological source
bovine liver
biological source
Porcine pancreas, bovine skeletal muscle (
)
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
solubility
H2O: 2%, clear to very faintly turbid, yellow to brown
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
pH
5-7 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)