Documentos
1.07229
Millipore
Proteose peptone
suitable for microbiology
Sinónimos:
Proteose peptone
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41106212
Número índice de la CE:
293-426-3
NACRES:
NA.74
origen biológico
animal
Nivel de calidad
formulario
powder
pH
6.5-7.5 (20 g/L in H2O)
solubilidad
500 g/L
densidad aparente
250 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
pH-value (2 %; water): 6.5 - 7.5
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 15 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 10 %
Nitrogen (calculated on dried substance): ≥ 12.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable