220027
3-Indolepropionic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
3-(3-Indolyl)propanoic acid, IPA, Indole-3-propionic acid, NSC 3252, NSC 47831
Seleccione un Tamaño
26,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
26,40 €
Productos recomendados
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
134-135 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to orange
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2,(H,13,14)
Clave InChI
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Fluorescent analogues of strigolactones
- Anti-tumor agents
- Melanocortin receptors ligands
- Immunosuppressive agents
- Iinhibitors of hepatitis C virus
- Histamine H4 receptor agonists
- NR2B/NMDA receptor antagonists
- CB1 Antagonist for the treatment of obesity
- Antibacterial agents
- Inhibitor of TGF-β receptor binding
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?