Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 75,80 € |
Acerca de este artículo
75,80 €
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
98%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
165-169 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChI key
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| assay 98% | assay ≥98% | assay 98% | assay ≥98% |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade Molecular Biology |
| product line PESTANAL® | product line - | product line - | product line BioReagent |
| mp 165-169 °C (lit.) | mp 165-169 °C (lit.) | mp 165-169 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Indoleacetic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?