Merck
RABBLOCK
Sigma-Aldrich
5x Blocking Solution (Item F)
Größe auswählen
20 ML
42,00 €
42,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 ML
42,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12161703
NACRES:
NA.32
42,00 €
Check Cart for Availability
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)