Wichtige Dokumente
O1008
Oleinsäure
≥99% (GC)
Synonym(e):
Z9-Octadecensäure, cis-Ölsäure, cis-9-Octadecensäure, Elainsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant (Sunflower)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 176 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
viscous liquid
Farbe
colorless to very faintly yellow
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-14 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble (practically)
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
oil: soluble (fixed and volatile)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
life science and biopharma
lipidomics
Funktionelle Gruppe
oleic acid
Lipid-Typ
unsaturated FAs
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Angaben zum Gen
human ... PRKCA(5578) , PRKCB(5579) , PRKCD(5580) , PRKCE(5581) , PRKCG(5582) , PRKCH(5583) , PRKCI(5584) , SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Anwendung
- zur Untersuchung der Auswirkungen von Fettsäuren auf Magenkrebs (GC)
- zur Induktion der Bildung von Lipidtropfen in Zellkulturen
- als Zusatzstoff bei der Zubereitung von magnetorheologischen Flüssigkeiten.
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Supplement cell culture systems with fatty acids for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Protokolle
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations