Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 172,00 € |
5 g | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 659,00 € |
Über diesen Artikel
biological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
bp
288 °C/100 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
functional group
oleic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Gene Information
human ... SOAT1(6646), SOAT2(8435)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source semisynthetic | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source Olea europaea |
| functional group oleic acid | functional group ester | functional group ester, oleic acid | functional group ester |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥95% (capillary GC) |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elaidinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?