Merck
570141
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)chlorsilan
≥99%
About This Item
Lineare Formel:
ClSi(N(CH3)2)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.77
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥99%
bp
78 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)[Si](Cl)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18ClN3Si/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h1-6H3
InChIKey
YLZCZVGQEADVNK-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)