Merck
448931
Sigma-Aldrich
Trichlor(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)silan
97%
Synonym(e):
Trichlor(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silan, 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyl-trichlorsilan
Größe auswählen
10 G
123,00 €
123,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
123,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CF3(CF2)5CH2CH2SiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.54
Beilstein:
6154526
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
123,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.352 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H4Cl3F13Si/c9-25(10,11)2-1-3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)24/h1-2H2
InChIKey
PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trichlor(1H,1H,2H,2H-perfluoroctyl)silan (PFOCTS) ist ein Chlorsilan, das auf verschiedenen Substraten eine selbstorganisierte Monoschicht (SAM) bildet. Es wird häufig eingesetzt, um die Oberfläche mit superhydrophoben Eigenschaften zu modifizieren. Es ist ein biokompatibles Polymer mit geringer Oberflächenenergie. PFOCTS weist Antifouling-Eigenschaften mit hoher Benetzbarkeit auf, was die Entfernung von verschiedenen Verbundwerkstoffen aus der Form erleichtert.[1][2]
Anwendung
PFOCTS ist ein Kupplungsmittel, das zur Versalzung des Substrats zur Herstellung von mikrofluidischen Vorrichtungen mittels Weichlithografie verwendet wird.[3][4] Es kann auch als Siliziumbasis, die eine chemisch strukturierte Oberfläche zur quantitativen Analyse von unlöslichen Tensiden in der Polymermatrix bildet, eingesetzt werden.[5] Aluminiumoxidmembranen können mit PFOCTS behandelt werden, um auf superhydrophobem Polyimid (PI) basierenden Nanoröhrenarrays zu bilden.[6]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Extensive adipogenic and osteogenic differentiation of patterned human mesenchymal stem cells in a microfluidic device
Tenstad Ellen, et al.
Lab on a chip, 10(11), 1401-1409 (2010)
Biomimetic polyimide nanotube arrays with slippery or sticky superhydrophobicity
Zhu S, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 344(2), 541-546 (2010)
Soluble surfactant spreading on spatially confined thin liquid films
Hanyak M, et al.
Soft Matter, 8(29), 7660-7671 (2012)
Jeonghun Han et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(50), 14283-14288 (2016-12-03)
In vitro prediction of the probable rapid emergence of resistance to a drug in tumors could act to winnow out potential candidates for further costly development. We have developed a microfluidic device consisting of ∼500 hexagonal microcompartments that provides a
Superhydrophobic surfaces fabricated by microstructuring of stainless steel using a femtosecond laser.
Wu B, et al.
Applied Surface Science, 256(1), 61-66 (2009)
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?