Merck
175501
Sigma-Aldrich
Bortrifluoriddiethyletherat
for synthesis
Synonym(e):
Bortrifluorid-ethyletherat
About This Item
Lineare Formel:
BF3 · O(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.93
Beilstein:
3909607
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for synthesis
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Dampfdruck
4.2 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Expl.-Gr.
36 %
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
126-129 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−58 °C (lit.)
Dichte
1.15 g/mL (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[O+](CC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H10BF3O/c1-3-9(4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
MZTVMRUDEFSYGQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bortrifluoriddiethyletherat oder Bortrifluorid-Ether-Komplex ist eine organische Verbindung, die verbreitet als praktische Quelle für Bortrifluorid (BF3) in der organischen Synthese eingesetzt wird. Es wird auch als Lewis-Säure für die Aktivierung von Elektrophilen verwendet.
Anwendung
Katalysator in der Herstellung von Cyclopentyl- und Cycloheptyl[b]indolen aus Aryl-cyclopropyl-ketonen durch [3+2] Cycloaddition.[1]
Lewis-Säure-Reagenz mit weitem Anwendungsbereich
Verpackung
Die 25-ml-Sure/Seal Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
137.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
European Journal of Organic Chemistry, 5378-5378 (2006)
Kevin M McQuaid et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(2), 402-403 (2008-12-23)
C-H bond functionalization enables strategically new approaches to the synthesis of complex organic molecules including biologically active compounds, research probes and functional organic materials. To address the shortcomings of transition metal catalyzed processes, we have developed a new approach to
M S F Lie Ken Jie et al.
Chemistry and physics of lipids, 125(2), 93-101 (2003-09-23)
Methyl santalbate (methyl trans-11-octadecen-9-ynoate) from Sandal wood seed oil, Santalbum alum) was epoxidized to methyl trans-11,12-epoxy-octadec-9-ynoate (1). Treatment of compound 1 with tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride, and boron trifluoride etherate gave the corresponding anti- (2a) (57%) and syn- (2b) (35%) fluorohydrin derivatives
U C Reddy et al.
The Journal of organic chemistry, 74(6), 2605-2608 (2009-02-17)
A diastereoselective one-pot, three-component Prins-Friedel-Crafts reaction was developed for the synthesis of 4-aryltetrahydropyran derivatives from the reaction of carbonyl compounds with homoallylic alcohol in the presence of arene promoted by boron trifluoride etherate.
Meng-Yang Chang et al.
Organic letters, 12(6), 1176-1179 (2010-03-03)
An easy and straightforward synthesis of 6,10b-diarylhexahydrobenzo[f]isoquinoline by the repeated treatment of boron trifluoride etherate (BF(3) x OEt(2)) is reported. The overall transformation from 4-arylpiperidin-3-one to benzo[f]isoquinoline proceeds via ring contraction, chain elongation, and intramolecular electrophilic cyclization in moderate yields.
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?