Wichtige Dokumente
374024
3-Methoxythiophen
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
80-82 °C/65 mmHg (lit.)
Dichte
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccsc1
InChI
1S/C5H6OS/c1-6-5-2-3-7-4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?