Wichtige Dokumente
331597
2-Methoxythiophen
97%
Größe auswählen
80,50 €
Listenpreis115,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
80,50 €
Listenpreis115,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am17. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
bp
151-152 °C/762 mmHg (lit.)
Dichte
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccs1
InChI
1S/C5H6OS/c1-6-5-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
InChIKey
OKEHURCMYKPVFW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?