Wichtige Dokumente
108472
2,5-Dibromthiophen
95%
Synonym(e):
2,5-dibromo-thiophene
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.629 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6 °C (lit.)
Dichte
2.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChIKey
KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?